Tlačiť
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
B22755.06 B22755.14
B22755.06EA 110.71 EUR
B22755.06 B22755.14
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 144432-85-9 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 Melting Point: 255-260° Beilstein Reference: 7369789
Vzorec: C₆H₅BClFO₂
Mw: 174.37
Teplota tavenia: 255…260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051800
Číslo CAS: 144432-85-9