Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
287512-1G 287512-5G
SIAL287512-1GEA 54.15 EUR
SIAL287512-1G SIAL287512-5G
3-Aminophenylboronic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronic acid monohydrate
Vzorec: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Číslo MDL: MFCD00149554
Číslo CAS: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0