Tlačiť
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
A17240.03 A17240.06 A17240.14
A17240.03EA 61.69 EUR
A17240.03 A17240.06 A17240.14
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Purity: 98+% CAS No.: 66472-86-4 Molecular Formula: C6H8BNO2.0.5H2SO4 Formula Weight: 185.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8094151
Vzorec: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
Mw: 371.97 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013111
Číslo CAS: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5