Tlačiť
Citral, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02489.0005 8.02489.0250
8.02489.0005EA 31.69 EUR
8.02489.0005 8.02489.0250
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Teplota varu: 229 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < –10 °C
Hustota: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006997
Číslo CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.42 g/l (25 °C)
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 227 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4872 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.3 - 9.9 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C