Tlačiť
Citral cis- and trans-mixture 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
110440050 110441000 110445000
ACRO110440050EA 36.9 EUR
ACRO110440050 ACRO110441000 ACRO110445000
Citral cis- and trans-mixture 95%
Citral
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Teplota varu: 229 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –10 °C
Hustota: 0,889 g/cm³
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006997
Číslo CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Merck Index: 13,02346
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.886 to 0.893 kg/l
GC ≥94 %