Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
351360010 351360050
ACRO351360010EA 50.47 EUR
ACRO351360010 ACRO351360050
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Mw: 257.93
Teplota tavenia: 219…226 °C
Číslo MDL: MFCD00051850
Číslo CAS: 73852-19-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 226 °C
Titration with NaOH 94 to 108 %