Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)borane
A11373.03 A11373.06 A11373.14
A11373.03EA 45.26 EUR
A11373.03 A11373.06 A11373.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97+% CAS No.: 73852-19-4 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 7379990
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Mw: 257.93
Teplota tavenia: 219…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051850
Číslo CAS: 73852-19-4