Tlačiť
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
679445-1G 679445-5G
SIAL679445-1GEA 66.19 EUR
SIAL679445-1G SIAL679445-5G
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Bromomethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BBrO₂
Číslo MDL: MFCD01632207
Číslo CAS: 51323-43-4
OSN: 3261
ADR: 8,III