Tlačiť
2-Tolylboronic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Methylphenyl)metaboric acid, 2-Methylphenylboronic acid, 2-Methylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-methylphenyl)borane, o-Tolylboronic acid
309260010 309260050
ACRO309260010EA 45.33 EUR
ACRO309260010 ACRO309260050
2-Tolylboronic acid 95%
2-Tolylboronic acid
Vzorec: C₇H₉BO₂
Teplota tavenia: 164…165 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00093526
Číslo CAS: 16419-60-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94 %