Tlačiť
2-Tolylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Methylphenyl)metaboric acid, 2-Methylphenylboronic acid, 2-Methylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-methylphenyl)borane, o-Tolylboronic acid
B23154.03 B23154.06
B23154.03EA 54.55 EUR
B23154.03 B23154.06
2-Tolylboronic acid ≥98%
2-Tolylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 16419-60-6 Molecular Formula: C7H9BO2 Formula Weight: 135.96 Melting Point: ca 162-164° Beilstein Reference: 2935796
Vzorec: C₇H₉BO₂
Mw: 135.96
Teplota tavenia: ∼ 162…164 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00093526
Číslo CAS: 16419-60-6