Tlačiť
2-Methylnicotinic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
325228-1G 325228-5G
SIAL325228-1GEA 57.76 EUR
SIAL325228-1G SIAL325228-5G
2-Methylnicotinic acid, Sigma-Aldrich®
2-Methylnicotinic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Číslo MDL: MFCD00013449
Číslo CAS: 3222-56-8