Tlačiť
Iron(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
F3388-1KG F3388-250G
SIALF3388-1KGEA 395.51 EUR
SIALF3388-1KG SIALF3388-250G
Iron(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) citrate
Vzorec: C₆H₅FeO₇
Číslo CAS: 28633-45-6
EINECS: 249-117-0