Tlačiť
Iron(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
F6129-1KG F6129-250G
SIALF6129-1KGEA 292.02 EUR
SIALF6129-1KG SIALF6129-250G
Iron(III) citrate, Sigma-Aldrich®
Iron(III) citrate
Vzorec: C₆H₅FeO₇
Číslo CAS: 28633-45-6
EINECS: 249-117-0