Tlačiť
Citran železito-amonný, červenohnědý
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
A11199.30EA 37.46 EUR
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
Citran železito-amonný, červenohnědý
Citran železito-amonný
CAS No.: 1185-57-5 Odour: Weak Merck Reference: 14,4017 MDL No.: MFCD00013099
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Teplota varu: 197 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013099
Číslo CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Merck Index: 14,4017