Tlačiť
Citran železito-amonný 16,5 - 18,5% Fe
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ammonium ferric citrate, Ferric Ammonium Citrate, Ammonium iron (III) citrate
211840010 211840025 211840100 211842500
ACRO211840010EA 132.19 EUR
ACRO211840010 ACRO211840025 ACRO211840100 ACRO211842500
Citran železito-amonný 16,5 - 18,5% Fe
Citran železito-amonný
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013099
Číslo CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Brown-yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 16.5 to 18.5 % (Fe)