Tlačiť
Citran železito-amonný, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
83887.290EA 135.98 EUR
83887.290 83887.360
Citran železito-amonný, TECHNICAL
Citran železito-amonný
Vzorec: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013099
Číslo CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %