2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
L20104.03
L20104.06
L20104.03EA
64.49
EUR
L20104.03
L20104.06
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 182344-18-9
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
MDL No.: MFCD00797335
Vzorec:
C₇H₅BClF₃O₂ Mw: 224.37 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00797335 Číslo CAS: 182344-18-9 |