Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
L20104.03 L20104.06
L20104.03EA 64.49 EUR
L20104.03 L20104.06
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 182344-18-9 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD00797335
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Mw: 224.37
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00797335
Číslo CAS: 182344-18-9