Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
L20103.03 L20103.06
L20103.03EA 60.89 EUR
L20103.03 L20103.06
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 254993-59-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 Melting Point: 110-112° Beilstein Reference: 9263388
Vzorec: C₇H₅BClF₃O₂
Mw: 224.37
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02684337
Číslo CAS: 254993-59-4