(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59608-100G
B59608-25G
SIALB59608-100GEA
196.15
EUR
SIALB59608-100G
SIALB59608-25G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Vzorec:
C₄H₅BrO₂ Teplota varu: 137…139 °C (8 hPa) Hustota: 1,994 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00005387 Číslo CAS: 5061-21-2 EINECS: 225-764-4 |