Tlačiť
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59608-100G B59608-25G
SIALB59608-100GEA 196.15 EUR
SIALB59608-100G SIALB59608-25G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Vzorec: C₄H₅BrO₂
Teplota varu: 137…139 °C (8 hPa)
Hustota: 1,994 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00005387
Číslo CAS: 5061-21-2
EINECS: 225-764-4