(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
A17344.14
A17344.22
A17344.14EA
51.34
EUR
A17344.14
A17344.22
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone ≥97%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Purity: 97%
CAS No.: 5061-21-2
Molecular Formula: C4H5BrO2
Formula Weight: 164.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₄H₅BrO₂ Teplota varu: 137…139 °C (6 mmHg) Hustota: 1,994 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00005387 Číslo CAS: 5061-21-2 EINECS: 225-764-4 |