Tlačiť
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Lutidinic acid hydrate, PCA hydrate, 2,4-Pyridinedicarboxylic acid hydrate
131860050 131860250
ACRO131860050EA 75.01 EUR
ACRO131860050 ACRO131860250
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate 99+%
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid hydrate
Vzorec: C₇H₅NO₄·xH₂O
Mw: 167.12 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 243…246 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149413
Číslo CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)