Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L18161.06 L18161.03
L18161.06EA 558.38 EUR
L18161.06 L18161.03
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 153254-09-2 Molecular Formula: C8H5BF6O2 Formula Weight: 257.93 MDL No.: MFCD01631349
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
Mw: 257.93
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631349
Číslo CAS: 153254-09-2