Tropone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Cyclohepta-2,4,6-trien-1-one, 2,4,6-Cycloheptatrienone, 2,4,6-Cycloheptatrien-1-one
L00473.03
L00473.06
L00473.03EA
73.41
EUR
L00473.03
L00473.06
Tropone ≥97%
Tropone
Purity: 97%
CAS No.: 539-80-0
Molecular Formula: C7H6O
Formula Weight: 106.12
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point:
Vzorec:
C₇H₆O Teplota varu: 91…92 °C (4 mmHg) Hustota: 1,094 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) |
Číslo MDL:
MFCD00014331 Číslo CAS: 539-80-0 EINECS: 208-725-6 |