Tlačiť
Kyselina nitriltrioctová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
72560-100G 72560-500G
SIAL72560-100GEA 58.16 EUR
SIAL72560-100G SIAL72560-500G
Kyselina nitriltrioctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina nitriltrioctová
Vzorec: C₆H₉NO₆
Teplota varu: 498 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 242 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004287
Číslo CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
OSN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675