Tlačiť
Kyselina nitriltrioctová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
N9877-100G N9877-1KG N9877-500G N9877-5G
SIALN9877-100GEA 75.41 EUR
SIALN9877-100G SIALN9877-1KG SIALN9877-500G SIALN9877-5G
Kyselina nitriltrioctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina nitriltrioctová
Vzorec: C₆H₉NO₆
Teplota varu: 498 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 242 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004287
Číslo CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
OSN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675