Tlačiť
1-Nonyne, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
253871-25G 253871-5G
SIAL253871-25GEA 280.39 EUR
SIAL253871-25G SIAL253871-5G
1-Nonyne, Sigma-Aldrich®
1-Nonyne
Vzorec: C₉H₁₆
Teplota varu: 151 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 0,757 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00009567
Číslo CAS: 3452-09-3
EINECS: 222-375-1
OSN: 3295
ADR: 3,III