Tlačiť
4,4'-Isopropylidendifenol, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bisfenol A
239658-250G 239658-50G
SIAL239658-250GEA 334.94 EUR
SIAL239658-250G 239658-50G
4,4'-Isopropylidendifenol, Supelco®
4,4'-Isopropylidendifenol
Vzorec: C₁₅H₁₆O₂
Teplota varu: 401 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 155 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 227 °C
Číslo MDL: MFCD00002366
Číslo CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&vid=63888e215660c5847e91f6773838f54f30e7191f&prid=web&clid=SAPDAM