Tlačiť
4,4'-Isopropylidendifenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Bisfenol A
M-Clarity™ quality level = MQ100
133027-500G 133027-2KG
SIAL133027-500GEA 67.79 EUR
SIAL133027-500G SIAL133027-2KG
4,4'-Isopropylidendifenol, Sigma-Aldrich®
4,4'-Isopropylidendifenol
Vzorec: C₁₅H₁₆O₂
Teplota varu: 401 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 155 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 227 °C
Číslo MDL: MFCD00002366
Číslo CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
Merck Index: 13,01296