Tlačiť
4,4'-Isopropylidendifenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bisfenol A
158240020 158241000 158245000 158240050
ACRO158240020EA 137.59 EUR
ACRO158240020 ACRO158241000 ACRO158245000 ACRO158240050
4,4'-Isopropylidendifenol 97%
4,4'-Isopropylidendifenol
Vzorec: C₁₅H₁₆O₂
Teplota varu: 220 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 155…158 °C
Hustota: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 227 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002366
Číslo CAS: 80-05-7
EINECS: 201-245-8
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01296
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Flakes or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
GC ≤0.4 % Toluene
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity/alkalinity ≤0.00025 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Nickel (Ni) ≤0.05 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %