Tlačiť
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20258.0050 8.20258.0250
8.20258.0050EA 83.83 EUR
8.20258.0050 8.20258.0250
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 237 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0,5 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002236
Číslo CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
OSN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 1.25 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 150.22 g/mol
Boiling Point 237 - 239 °C
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.5229 (20 °C, 589 nm)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)