Tlačiť
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W224502-100G-K W224502-1KG-K W224502-5KG-K
SIALW224502-100G-KEA 84.24 EUR
SIALW224502-100G-K SIALW224502-1KG-K SIALW224502-5KG-K
5-Isopropyl-2-methylphenol, Sigma-Aldrich®
5-Isopropyl-2-methylphenol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Teplota varu: 237 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0,5 °C
Hustota: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Číslo MDL: MFCD00002236
Číslo CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
OSN: 3265
ADR: 8,III