Tlačiť
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32118.03 H32118.09
H32118.03EA 72.2 EUR
H32118.03 H32118.09
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol ≥97%
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 405-09-4 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.15 MDL No.: MFCD04116336
Vzorec: C₈H₉FO₂
Mw: 156.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116336
Číslo CAS: 405-09-4