Tlačiť
Dichlorophen 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-Methylenebis(4-chlorophenol), Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane
A12640.22 A12640.14 A12640.36
A12640.22EA 68.19 EUR
A12640.22 A12640.14 A12640.36
Dichlorophen 95%
Dichlorophen
Purity: 95% CAS No.: 97-23-4 Molecular Formula: C13H10Cl2O2 Formula Weight: 269.13 Melting Point: 172-176° Beilstein Reference: 1884514 Merck Reference: 14,3071 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002322
Vzorec: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Teplota varu: 389 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 172…176 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002322
Číslo CAS: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3071