Tlačiť
4-Chloro-3,5-xylenol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
109061000 109065000 109060025
ACRO109061000EA 29.48 EUR
ACRO109061000 ACRO109065000 ACRO109060025
4-Chloro-3,5-xylenol 99%
4-Chloro-3,5-xylenol
Vzorec: C₈H₉ClO
Mw: 156.61
Teplota varu: 246 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 113…116 °C
Teplota vzplanutia: 132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002324
Číslo CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02194
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 116 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ