Tlačiť
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
55220-50G-F 55220-5G-F
SIAL55220-50G-FEA 889.69 EUR
SIAL55220-50G-F SIAL55220-5G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Vzorec: C₁₀H₁₅N₅
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD07784457
Číslo CAS: 448245-52-1