Tlačiť
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
H30604.06 H30604.14
H30604.06EA 40.91 EUR
H30604.06 H30604.14
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol ≥97%
3-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 77771-03-0 Molecular Formula: C7H6BrFO Formula Weight: 205.03 Boiling Point: 80°/0.5mm MDL No.: MFCD00143093
Vzorec: C₇H₆BrFO
Teplota varu: 80 °C (0,5 mmHg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143093
Číslo CAS: 77771-03-0