Tlačiť
4-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-5-hydroxytoluene, 4-Amino-3-methylphenol, 1-Amino-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Hydroxy-2-methylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ200
144894-25G 144894-5G
SIAL144894-25GEA 166.06 EUR
SIAL144894-25G SIAL144894-5G
4-Amino-m-cresol, Sigma-Aldrich®
4-Amino-m-cresol
Vzorec: C₇H₉NO
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 177…179 °C
Číslo MDL: MFCD00007871
Číslo CAS: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2