4-Amino-m-cresol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
163200500
163202500
ACRO163200500EA
55.76
EUR
ACRO163200500
ACRO163202500
4-Amino-m-cresol 99+%
4-Amino-m-cresol
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 176 to 180 °C |
GC | ≥99.0 % |