2-Amino-p-cresol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A19546.18
A19546.30
A19546.18EA
38.83
EUR
A19546.18
A19546.30
2-Amino-p-cresol 98%
2-Amino-p-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 95-84-1
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 606494
Vzorec:
C₇H₉NO Teplota varu: 259 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 134…138 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007699 Číslo CAS: 95-84-1 EINECS: 202-457-3 |