Tlačiť
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03215.0005 8.03215.0250
8.03215.0005EA 30.73 EUR
8.03215.0005 8.03215.0250
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 146 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008176
Číslo CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
OSN: 2685
ADR: 8 (3),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 116.21 g/mol
Boiling Point 145 - 148 °C (1013 hPa)
Flash Point 36 °C
Explosion Limit 0.7 - 8.4 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C