Tlačiť
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
112720-100G 112720-5G
SIAL112720-100GEA 57.36 EUR
SIAL112720-100G SIAL112720-5G
N,N-Diethylethylenediamine, Sigma-Aldrich®
N,N-Diethylethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 146 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 36 °C
Číslo MDL: MFCD00008176
Číslo CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
OSN: 2685
ADR: 8,II