Tlačiť
N,N-Diethylethylenediamine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
150701000 150705000
ACRO150701000EA 53.35 EUR
ACRO150701000 ACRO150705000
N,N-Diethylethylenediamine 98+%
N,N-Diethylethylenediamine
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 146 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Teplota vzplanutia: 30 °C
Číslo MDL: MFCD00008176
Číslo CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
OSN: 2685
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %