N,N-Diethylethylenediamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
A19636.22
A19636.36
A19636.22EA
49.74
EUR
A19636.22
A19636.36
N,N-Diethylethylenediamine 99%
N,N-Diethylethylenediamine
Purity: 99%
CAS No.: 100-36-7
Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2
Formula Weight: 116.21
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₁₆N₂ Teplota varu: 145…147 °C Teplota tavenia: < –70 °C Hustota: 0,825 Teplota vzplanutia: 30 °C (86 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008176 Číslo CAS: 100-36-7 EINECS: 202-844-7 OSN: 2685 ADR: 8,II |