Tlačiť
N,N-Diethylethylenediamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Diethylamino)ethylamine, 2-Aminoethyldiethylamine
A19636.22 A19636.36
A19636.22EA 49.74 EUR
A19636.22 A19636.36
N,N-Diethylethylenediamine 99%
N,N-Diethylethylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 100-36-7 Molecular Formula: (CH3CH2)2NCH2CH2NH2 Formula Weight: 116.21 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4360 Melting Point: -70° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 605299 UN No.: 2685 MDL No.: MFCD00008176
Vzorec: C₆H₁₆N₂
Teplota varu: 145…147 °C
Teplota tavenia: < –70 °C
Hustota: 0,825
Teplota vzplanutia: 30 °C (86 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008176
Číslo CAS: 100-36-7
EINECS: 202-844-7
OSN: 2685
ADR: 8,II