Tlačiť
16-Hydroxypalmitic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
177490-1G 177490-5G
SIAL177490-1GEA 105.5 EUR
SIAL177490-1G SIAL177490-5G
16-Hydroxypalmitic acid, Sigma-Aldrich®
16-Hydroxypalmitic acid
Vzorec: C₁₆H₃₂O₃
Teplota varu: 402 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 95 °C
Číslo MDL: MFCD00002750
Číslo CAS: 506-13-8
EINECS: 208-028-7