Tlačiť
4-Iodo-2,5-xylenol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50565.03 H50565.06
H50565.03EA 83.43 EUR
H50565.03 H50565.06
4-Iodo-2,5-xylenol ≥98%
4-Iodo-2,5-xylenol
Purity: 98% CAS No.: 114971-53-8 Molecular Formula: C8H9IO Formula Weight: 248.06 MDL No.: MFCD00219922
Vzorec: C₈H₉IO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219922
Číslo CAS: 114971-53-8