Tlačiť
2,6-Dimethoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W370401-1KG W370401-25G W370401-SAMPLE
SIALW370401-1KGEA 0 EUR
SIALW370401-1KG SIALW370401-25G SIALW370401-SAMPLE
2,6-Dimethoxy-p-cresol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Číslo MDL: MFCD00017289
Číslo CAS: 6638-05-7
EINECS: 229-641-6