Tlačiť
2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
B21801.14 B21801.22
B21801.14EA 87.85 EUR
B21801.14 B21801.22
2,6-Dimethoxy-p-cresol ≥97%
2,6-Dimethoxy-p-cresol
Purity: 97% CAS No.: 6638-05-7 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 144-146°/12mm MDL No.: MFCD00017289
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota varu: 144…146 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 36…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017289
Číslo CAS: 6638-05-7
EINECS: 229-641-6