Tlačiť
2,4-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,3-Di(methylethyl)-4-hydroxybenzene, 2,4-Bisisopropylphenol
557811-1G 557811-5G
SIAL557811-1GEA 153.63 EUR
SIAL557811-1G SIAL557811-5G
2,4-Diisopropylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Diisopropylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
Číslo MDL: MFCD01707536
Číslo CAS: 2934-05-6
EINECS: 220-906-1