Tlačiť
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥90%, tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
A17369.14 A17369.22 A17369.36
A17369.14EA 57.76 EUR
A17369.14 A17369.22 A17369.36
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol ≥90%, tech.
2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Purity: 90% CAS No.: 91-04-3 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Melting Point: 119-126° Beilstein Reference: 1240237
Vzorec: C₉H₁₂O₃
Teplota varu: 363 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 119…126 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (–173 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004619
Číslo CAS: 91-04-3
EINECS: 202-036-4