Tlačiť
(±)-1,2-Octanediol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
MQ200
213705-10G 213705-50G
SIAL213705-10GEA 32.12 EUR
SIAL213705-10G SIAL213705-50G
(±)-1,2-Octanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Octanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Mw: 146.23
Teplota varu: 243
Teplota tavenia: 36
Číslo MDL: MFCD00010738
Číslo CAS: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7